Learn More
Hach Pacific Pty Ltd Celda de muestra: 1 in Plástico redondo
Código de producto. 10430415
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
0,024 kg
Código de producto. Peso (métrico)
10430415 0,024 kg
1 options
Código de producto. 10430415 Proveedor Hach Pacific Pty Ltd N.º de proveedor 4864302
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Viene en un juego de 2 con mayúsculas.
Viene en un set de 2 con tapas. Longitud de camino de 10 mm.
Especificaciones
Nota: 1 par de celdas está incluido con la compra del colorímetro DR/800 Series y algunos instrumentos II seleccionados Pocket Colorimeter .
Material: Poliestireno
Longitud del camino óptico: 1 in de redondo
Cantidad: 2 piezas de 10 mL, con tapones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso (imperial) 0.052 lb.
Peso (métrico) 0,024 kg