Learn More
Gravis Viales para muestras
Descripción
- Vial de 30 mm de diámetro
Información de órdenes
Capacidad métrica
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de la abertura (imperial) | 1,2 in |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 30 mm |
| Color | Blanco transparente |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Esterilidad | No estéril |
| Desechables | Reutilizables |
| Volumen (métrico) | 30 ml |
| Graduado | No |
| Volumen (imperial) | 1 oz |
| Cantidad | 210/Paq. |
| Mostrar más |