Learn More
Samotolisib, MedChemExpress
Descripción
Samotolisib (LY3023414) potently and selectively inhibits class I PI3K isoforms, DNA-PK, and mTORC1/2 with IC50s of 6.07 nM, 77.6 nM, 38 nM, 23.8 nM, 4.24 nM and 165 nM for PI3Kα, PI3Kβ, PI3Kδ, PI3Kγ, DNA-PK and mTOR, respectively. Samotolisib potently inhibits mTORC1/2 at low nanomolar concentrations.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Samotolisib |
| CAS | 1386874-06-1 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H26N4O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | LY3023414 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (123.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1C[C@@H](OC)C)N(C)C2=C1C3=CC(C4=CC(C(C)(O)C)=CN=C4)=CC=C3N=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 406.48 |
| Mostrar más |