Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de uso especial Samco™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15377873
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0.8 ml
1 ml
1,7 ml
4,8 ml
5,0 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos):
0.2 ml
< 0,9/ml
< 1,8/ml
< 1,9/ml
Descripción:
Pipeta de transferencia, 6 pulg., B/B-PET™, perilla estándar, estéril, 500 x 8 = 4000/caja
Pipetas de transferencia 5,0 ml Samco B/B-PET™, 6 pulg., estériles, envasadas individualmente, caja blanca
Pipetas de transferencia Padl-Pet, tamaño de gota de 25 µl
Pipetas de transferencia Padl-Pet, tamaño de gota de 30 µl
Pipetas de transferencia Padl-Pet, tamaño de gota de 50 µl
Pipetas de transferencia de 1,7 ml Samco, no estériles, 250/bolsa, caja blanca
Pipetas de transferencia de 1,7 ml Samco, no estériles, caja blanca
Pipetas de transferencia de 4,8 ml Samco B/B-PET™, estériles, graduadas a 2 ml, en envase individual, caja blanca
Pipetas de transferencia de 4,8 ml Samco B/B-PET™, no estériles, graduadas a 2 ml, caja blanca
Pipetas de transferencia de 4,8 ml Samco, estériles, graduadas a 2 ml, 20/bolsa, caja blanca
Pipetas de transferencia de 5,0 ml B/B-PET™, 6 pulg., estériles, 20/bolsa, caja blanca
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
paquete de 5000
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) Descripción unitSize
15377873 1 ml No estéril 0.2 ml Pipetas de transferencia Padl-Pet, tamaño de gota de 25 µl paquete de 500
15337863 1,7 ml No estéril < 0,9/ml Pipetas de transferencia de 1,7 ml Samco, no estériles, caja blanca paquete de 500
15788257 1,7 ml No estéril < 0,9/ml Pipetas de transferencia de 1,7 ml Samco, no estériles, 250/bolsa, caja blanca paquete de 5000
11691829 4,8 ml No estéril < 1,8/ml Pipetas de transferencia de 4,8 ml Samco B/B-PET™, no estériles, graduadas a 2 ml, caja blanca 500 PCS
15377863 4,8 ml Estéril < 1,8/ml Pipetas de transferencia de 4,8 ml Samco B/B-PET™, estériles, graduadas a 2 ml, en envase individual, caja blanca paquete de 500
15397863 4,8 ml Estéril < 1,8/ml Pipetas de transferencia de 4,8 ml Samco, estériles, graduadas a 2 ml, 20/bolsa, caja blanca paquete de 500
15387883 5,0 mL Estéril < 1,9/ml Pipeta de transferencia, 6 pulg., B/B-PET™, perilla estándar, estéril, 500 x 8 = 4000/caja 500 PCS
15317893 5,0 mL Estéril < 1,9/ml Pipetas de transferencia 5,0 ml Samco B/B-PET™, 6 pulg., estériles, envasadas individualmente, caja blanca paquete de 500
15327893 5,0 mL Estéril < 1,9/ml Pipetas de transferencia de 5,0 ml B/B-PET™, 6 pulg., estériles, 20/bolsa, caja blanca paquete de 500
15387873 1 ml No estéril 0.2 ml Pipetas de transferencia Padl-Pet, tamaño de gota de 30 µl paquete de 500
15397873 0.8 ml No estéril 0.2 ml Pipetas de transferencia Padl-Pet, tamaño de gota de 50 µl paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15377873 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 292
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elimine el taponado, el envasado y la esterilización en autoclave con estas pipetas de transferencia para usos especiales, ideales para administrar gotas en portaobjetos o en placas.
Elimine el taponado, envasado y esterilización en autoclave con las pipetas de transferencia para usos especiales Thermo Scientific™ Samco™, ideales para administrar gotas en portaobjetos o en placas. Diseño único con perilla integrada en las pipetas que elimina la necesidad de tapar, empaquetar, esterilizar en autoclave; evita la contaminación cruzada.
  • Polietileno no tóxico a prueba de roturas
  • Superficies de baja afinidad: evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
  • Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
  • No estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 0.2 ml
Descripción Pipetas de transferencia Padl-Pet, tamaño de gota de 25 µl
Diámetro exterior (métrico) 3,8 mm
Material LDPE
Esterilidad No estéril
Graduado No
Tipo de empaquetado A granel 500/paq., 8 paq./caja, 4000/cajas
Volumen (métrico) 1 ml
Longitud (métrico) 13.1 cm
Tipo Pipeta de transferencia con punta de pipeta de uso especial
Desechables