Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de tubo estrecho Samco™, pipetas de transferencia Sedi-Pet de 1.2 ml, tubo corto, no estériles
Código de producto. 15357843
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,2 ml
1.2 ml
4,0 ml
4 ml
4 ml
< 4,3/ml
4.6 ml
< 4,5/ml
< 4,6/ml
< 6,7/ml
6.7 ml
< 6,9/ml
15 ml
15 ml
< 15,3/ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos):
0,8 ml
0.9 ml
3 ml
< 3,0/ml
3 ml
< 3,1/ml
3,2 ml
3.3 ml
< 3,3/ml
8 ml
< 11,6/ml
Tipo de empaquetado:
20/bolsa
20/bolsa, 200/paquete, 2000/caja.
20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja.
20/bolsa, 760/paquete, 6080/caja.
500/paq.
A granel 250/paq., 10 paq./caja, 2500/caja
A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja
A granel 500/paq., 8 paq./caja, 4000/cajas
En envase individual
Tamaño de la unidad:
200 PCS
250 PCS
500 PCS
760 PCS
paquete de 200
paquete de 250
paquete de 4000
paquete de 500
paquete de 760
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
15357843 4 ml Estéril 3 ml En envase individual 500 PCS
15317843 1.2 ml No estéril 0.9 ml A granel 500/paq., 8 paq./caja, 4000/cajas paquete de 500
15377893 < 6,7/ml No estéril < 3,0/ml 500/paq. 500 PCS
11387863 1,2 ml No estéril 0,8 ml 500/paq. 500 PCS
15327843 1,2 ml Estéril 0,8 ml En envase individual paquete de 500
11367863 4,0 ml No estéril < 3,0/ml 500/paq. 500 PCS
15367843 4,0 ml Estéril < 3,0/ml 20/bolsa paquete de 760
11621839 < 4,6/ml No estéril < 3,3/ml 500/paq. 500 PCS
11377863 15 ml No estéril < 11,6/ml 500/paq. 250 PCS
15347853 15 ml Estéril < 11,6/ml 20/bolsa paquete de 200
15337843 4 ml No estéril 3 ml A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja paquete de 500
10574048 4 ml Estéril 3 ml En envase individual paquete de 4000
15347843 < 4,3/ml Estéril < 3,1/ml 20/bolsa, 760/paquete, 6080/caja. 760 PCS
15387843 4.6 ml No estéril 3.3 ml A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja paquete de 500
15397843 4.6 ml Estéril 3.3 ml En envase individual paquete de 500
15307853 < 4,5/ml Estéril < 3,3/ml 20/bolsa, 500/paquete, 4000/caja. paquete de 500
15317853 15 ml No estéril 8 ml A granel 250/paq., 10 paq./caja, 2500/caja paquete de 250
15327853 15 ml Estéril 8 ml En envase individual 250 PCS
15337853 < 15,3/ml Estéril < 11,6/ml 20/bolsa, 200/paquete, 2000/caja. 200 PCS
11641839 6.7 ml No estéril 3 ml A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja paquete de 500
15367893 < 6,9/ml Estéril 3,2 ml En envase individual 500 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 15357843 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 242NL1S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.45€
    80.50€ / paquete de 500
    Ahorro 4.95€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Realice aplicaciones de bancos de sangre, como procedimientos de sedimentación, con esta pipeta que cuenta con un vástago flexible que se dobla hacia la muestra desde tubos estrechos o pequeños.
Elimine la necesidad de taponar, empaquetar y esterilizar en autoclave con las pipetas de transferencia de tubo estrecho Thermo Scientific™ Samco™. Estas pipetas de polietileno evitan la contaminación cruzada y se utilizan con tubos y recipientes estrechos con aberturas pequeñas. El diseño individual incorpora una perilla de pipeta integrada y un tubo flexible que se dobla hacia la muestra desde los tubos estrechos o pequeños.
  • Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
  • Las superficies de baja afinidad evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
  • Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 3 ml
Descripción Pipeta de transferencia SEDI-PET, tubo corto, perilla grande, pipeta de 4 ml, 25 gotas/ml, estéril
Diámetro exterior (métrico) 2,5 mm
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Gotas/ml 25
Tipo de empaquetado En envase individual
Volumen (métrico) 4 ml
Longitud (métrico) 8,5 cm