Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeteado
- Pipetas de transferencia
- Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
Código de producto. 12324488
| Código de producto. | Volumen (métrico) | Esterilidad | Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | unitSize | Tipo de empaquetado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12324488 | 5 ml | No estéril | < 3,3/ml | paquete de 250 | - |
| 15357823 | 1,7 ml | Estéril | < 1,0/ml | 400 PCS | En envase individual |
| 31337279 | 1,7 ml | Estéril | < 1,0/ml | - | En envase individual |
| 11611839 | 1,5 ml | No estéril | < 1,0/ml | 400 PCS | - |
| 15387893 | < 0,025/ml | No estéril | - | 500 PCS | - |
| 11323433 | 1,5 ml | Estéril | < 1,0/ml | 400 PCS | Envasadas individualmente, 400/paquete |
| 15377823 | 5,8 ml | Estéril | < 3,3/ml | 500 PCS | 10/bolsa, 400/paquete |
| 10500071 | 5,8 ml | No estéril | < 3,3/ml | 500 PCS | - |
| 15253159 | 5,8 ml | Estéril | < 3,3/ml | paquete de 3200 | Envasadas individualmente, 400/paquete |
| 15263159 | 5,8 ml | Estéril | < 3,3/ml | 4000 PCS | 20/bolsa, 400/paquete |
| 10814561 | 5,8 ml | Estéril | < 3,3/ml | paquete de 500 | 20/bolsa, 400/paquete |
| 11317863 | 5,0 mL | Estéril | < 3,1/ml | 400 PCS | Envasadas individualmente, 400/paquete |
| 11347863 | 5,0 mL | Estéril | < 3,1/ml | 500 PCS | 20/bolsa, 400/paquete |
| 11661829 | < 8,7/ml | No estéril | 4,8 ml | 400 PCS | - |
| 11327863 | < 8,7/ml | Estéril | 4,8 ml | 400 PCS | 20/bolsa, 400/paquete |
| 11611829 | 5,8 ml | No estéril | < 3,7/ml | 500 PCS | - |
| 15307843 | 5,8 ml | Estéril | < 3,7/ml | 400 PCS | Envasadas individualmente, 400/paquete |
| 15377843 | < 1,3/ml | No estéril | < 1,1/ml | 500 PCS | A granel (500/paquete., 4000/caja) |
| 15367823 | 1,7 ml | Estéril | < 1,0/ml | paquete de 500 | 20/bolsa, 500/paq., 4000/caja |
| 15347823 | 1,7 ml | No estéril | 1 ml | 400 PCS | A granel 400/paq., 8 paq./caja, 3200/cajas |
| 10374850 | 5 ml | No estéril | 3.3 ml | paquete de 250 | A granel, 250/pack, 8 pack/caja, 2000/caja |
| 15317833 | < 5,4/ml | Estéril | < 3,1/ml | paquete de 400 | En envase individual |
| 15327833 | < 5,4/ml | Estéril | < 3,1/ml | 500 PCS | 20/bolsa, 400/paquete, 4000/caja. |
| 15387823 | 5,8 ml | No estéril | < 3,3/ml | paquete de 500 | 500/paquete, 5000/caja |
| 15397823 | 5.8 ml | Estéril | 3.3 ml | 400 PCS | En envase individual |
| 15397833 | 5,8 ml | Estéril | < 3,7/ml | paquete de 500 | 20/bolsa, 500/paq., 4000/caja |
| 15307833 | 5,8 ml | Estéril | < 3,3/ml | paquete de 500 | 20/bolsa, 500/paq., 4000/caja |
| 15367833 | 5.8 ml | No estéril | 3.5 ml | paquete de 500 | A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja |
| 15387833 | 5,8 ml | Estéril | < 3,7/ml | 400 PCS | En envase individual |
| 15337833 | 8.7 ml | No estéril | 4.8 ml | paquete de 400 | A granel 400/paq., 10 paq./caja, 4000/caja |
| 15347833 | 8,9 ml | Estéril | 4,8 ml | 400 PCS | En envase individual |
| 15357833 | < 8,9/ml | Estéril | 4,8 ml | paquete de 400 | 20/bolsa, 400/paquete, 3200/caja. |
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27995" para aplicar la oferta.
Descripción
Estas pipetas de transferencia de punta fina son perfectas para retirar y separar muestras de líquido. La perilla integrada en la pipeta facilita la dispensación precisa de pequeñas gotas en recipientes de pequeño volumen.
- Fabricadas en polietileno a prueba de rotura, no tóxico.
- Superficie de baja afinidad – previene la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
- Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
- Disponibles con punta fina o con punta fina extendida
Especificaciones
Especificaciones
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | < 3,3/ml |
| Descripción | Se pueden congelar en nitrógeno líquido |
| Diámetro exterior (métrico) | 3,0 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| Gotas/ml | 50 |
| Cantidad | 250/paq. |
| Estilo de punta | Punta fina extendida |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Longitud (métrico) | 15,3 cm |
| Desechables | Un solo uso |
| Mostrar más Mostrar menos |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.