Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de punta fina Samco™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10374850
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
< 0,025/ml
< 1,3/ml
1,5 ml
1,7 ml
5,0 mL
5 ml
< 5,4/ml
5,8 ml
5.8 ml
< 8,7/ml
8,9 ml
8.7 ml
< 8,9/ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos):
1 ml
< 1,0/ml
< 1,1/ml
3.3 ml
< 3,1/ml
< 3,3/ml
3.5 ml
< 3,7/ml
4,8 ml
4.8 ml
Tipo de empaquetado:
10/bolsa, 400/paquete
20/bolsa, 400/paquete
20/bolsa, 400/paquete, 3200/caja.
20/bolsa, 400/paquete, 4000/caja.
20/bolsa, 500/paq., 4000/caja
500/paquete, 5000/caja
A granel (500/paquete., 4000/caja)
A granel 400/paq., 10 paq./caja, 4000/caja
A granel 400/paq., 8 paq./caja, 3200/cajas
A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja
A granel, 250/pack, 8 pack/caja, 2000/caja
En envase individual
Envasadas individualmente, 400/paquete
Tamaño de la unidad:
400 PCS
4000 PCS
500 PCS
paquete de 250
paquete de 3200
paquete de 400
paquete de 500
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) Tipo de empaquetado unitSize
10374850 5 ml No estéril 3.3 ml A granel, 250/pack, 8 pack/caja, 2000/caja paquete de 250
15357823 1,7 ml Estéril < 1,0/ml En envase individual 400 PCS
31337279 1,7 ml Estéril < 1,0/ml En envase individual -
11611839 1,5 ml No estéril < 1,0/ml - 400 PCS
15387893 < 0,025/ml No estéril - - 500 PCS
11323433 1,5 ml Estéril < 1,0/ml Envasadas individualmente, 400/paquete 400 PCS
15377823 5,8 ml Estéril < 3,3/ml 10/bolsa, 400/paquete 500 PCS
10500071 5,8 ml No estéril < 3,3/ml - 500 PCS
15253159 5,8 ml Estéril < 3,3/ml Envasadas individualmente, 400/paquete paquete de 3200
15263159 5,8 ml Estéril < 3,3/ml 20/bolsa, 400/paquete 4000 PCS
10814561 5,8 ml Estéril < 3,3/ml 20/bolsa, 400/paquete paquete de 500
11317863 5,0 mL Estéril < 3,1/ml Envasadas individualmente, 400/paquete 400 PCS
11347863 5,0 mL Estéril < 3,1/ml 20/bolsa, 400/paquete 500 PCS
11661829 < 8,7/ml No estéril 4,8 ml - 400 PCS
11327863 < 8,7/ml Estéril 4,8 ml 20/bolsa, 400/paquete 400 PCS
11611829 5,8 ml No estéril < 3,7/ml - 500 PCS
15307843 5,8 ml Estéril < 3,7/ml Envasadas individualmente, 400/paquete 400 PCS
15377843 < 1,3/ml No estéril < 1,1/ml A granel (500/paquete., 4000/caja) 500 PCS
15367823 1,7 ml Estéril < 1,0/ml 20/bolsa, 500/paq., 4000/caja paquete de 500
15347823 1,7 ml No estéril 1 ml A granel 400/paq., 8 paq./caja, 3200/cajas 400 PCS
15317833 < 5,4/ml Estéril < 3,1/ml En envase individual paquete de 400
15327833 < 5,4/ml Estéril < 3,1/ml 20/bolsa, 400/paquete, 4000/caja. 500 PCS
12324488 5 ml No estéril < 3,3/ml - paquete de 250
15387823 5,8 ml No estéril < 3,3/ml 500/paquete, 5000/caja paquete de 500
15397823 5.8 ml Estéril 3.3 ml En envase individual 400 PCS
15397833 5,8 ml Estéril < 3,7/ml 20/bolsa, 500/paq., 4000/caja paquete de 500
15307833 5,8 ml Estéril < 3,3/ml 20/bolsa, 500/paq., 4000/caja paquete de 500
15367833 5.8 ml No estéril 3.5 ml A granel 500/paq., 10 paq./caja, 5000/caja paquete de 500
15387833 5,8 ml Estéril < 3,7/ml En envase individual 400 PCS
15337833 8.7 ml No estéril 4.8 ml A granel 400/paq., 10 paq./caja, 4000/caja paquete de 400
15347833 8,9 ml Estéril 4,8 ml En envase individual 400 PCS
15357833 < 8,9/ml Estéril 4,8 ml 20/bolsa, 400/paquete, 3200/caja. paquete de 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Código de producto. 10374850 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 233
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Dispense de forma precisa gotitas en recipientes de volumen pequeño mediante estas pipetas de transferencia de punta fina.
Estas pipetas de transferencia de punta fina son perfectas para retirar y separar muestras de líquido. La perilla integrada en la pipeta facilita la dispensación precisa de pequeñas gotas en recipientes de pequeño volumen.
  • Fabricadas en polietileno a prueba de rotura, no tóxico.
  • Superficie de baja afinidad – Previene la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
  • Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
  • Disponibles con punta fina o con punta fina extendida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 3.3 ml
Descripción Punta fina extendida, pipeta de transferencia de perilla grande, 5,4 ml
Diámetro exterior (métrico) 3 mm
Material LDPE
Esterilidad No estéril
Gotas/ml 50
Graduado No
Tipo de empaquetado A granel, 250/pack, 8 pack/caja, 2000/caja
Volumen (métrico) 5 ml
Longitud (métrico) 15.3 cm
Tipo Pipetas de transferencia de punta fina
Desechables
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.