Learn More
Polvo de samario, malla -40, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15431027 1 g 1 g
15441027 10 g 10 g
15451027 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012895.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-19-9
Fórmula molecular Sm
Peso molecular (g/mol) 150.36
Número MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Clave InChI KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
Nombre IUPAC samario
SMILES [Sm]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Samarium powder
Color Plata
Cantidad 1 g
Tamaño de malla −40 Mesh
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formulario Polvo
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3089
Porcentaje de pureza 99.9%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Samarium powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Samarium