Learn More
Piezas de samario, 12 mm y abajo, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11386587 10 g 10 g
11396587 1 g 1 g
11306597 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11386587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000609.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado en frasco de polietileno estable al aire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-19-9
Fórmula molecular Sm
Peso molecular (g/mol) 150.36
Número MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Clave InChI KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
Nombre IUPAC samario
SMILES [Sm]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Samarium pieces
Color Gris
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Tamaño de partículas 12mm (0.47 in.) & down
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formulario Piezas
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Porcentaje de pureza 99.9%