Learn More
Lingote/botón de samario, ≈ 50,8 mm de grosor, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466755 1 Pc. cada uno
1 options
Código de producto. 15466755 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045107.KF
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Samarium ingot/button
Nombre de nota ≈50.8mm (2.0 in.) dia.
CAS 7440-19-9
Cantidad 1 Pc.
Olor Odorless
Peso ≈150g/piece
Formulario ≈150G/pieza
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula molecular Sm
Número MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Sinónimo samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sm]
Nombre IUPAC samario
Peso molecular (g/mol) 150.36
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
Porcentaje de pureza 99.5%