Learn More
Trifluorometanosulfonato de samario(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399106 5 g 5 g
11309116 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20253.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52093-28-4 | C3F9O9S3Sm | 597.55 g/mol
Used as catalyst for Baylis-Hillman reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como catalizador en la reacción de Baylis-Hillman.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52093-28-4
Fórmula molecular C3F9O9S3Sm
Peso molecular (g/mol) 597.55
Número MDL MFCD00192431
Clave InChI DDCWGUIPLGMBPO-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo samarium iii trifluoromethanesulfonate, samarium triflate, samarium iii triflate, samarium trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid samarium iii salt, samarium iii trifluoromethanesulfonate 97+%, sm otf 3, 3cf3o3s.sm, samarium 3+ tritriflate
PubChem CID 10145316
Nombre IUPAC samario(3+); trifluorometansulfonato
SMILES [Sm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Samarium(III) trifluoromethanesulfonate
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 597.56
Porcentaje de pureza 98%