Learn More
Isopropóxido de samario(III), 99 % (REO), 5 % p/v en tolueno/isopropanol, Thermo Scientific™
Código de producto. 11379677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379677 25 mL 25 ml
11369677 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041311.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Precursor de CVD y sol-gel
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3504-40-3
Fórmula molecular C9H24O3Sm
Peso molecular (g/mol) 330.648
Número MDL MFCD00058820
Clave InChI BVFXJLVXFKLRNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo samarium iii isopropoxide
PubChem CID 85402317
Nombre IUPAC propan-2-ol; samario
SMILES CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Sm]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Samarium(III) isopropoxide
Olor Alcohol-like
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal Sm[OCH(CH3)2]3
Cantidad 25 mL
Número UN UN3274
Sensibilidad Moisture Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.5
Porcentaje de pureza 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5% w/v in toluene/isopropanol
Forma física Líquido