Learn More
Lámina de samario, 0,1 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420280 50 x 50 mm cada uno
11351789 25 x 25 mm 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420280 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012421.FI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-19-9
Fórmula molecular Sm
Peso molecular (g/mol) 150.36
Número MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Clave InChI KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
Nombre IUPAC samario
SMILES [Sm]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Samarium foil
Nombre de nota 0.1mm (0.004 in.) thick
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈0.47g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3178
Porcentaje de pureza 99.9%