Learn More
Lámina de samario, 0,025 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
Envase:
Mylar bajo argón
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15436125 25 x 25 mm Mylar bajo argón cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15436125 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 035448.FF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Samarium foil
Color Plata
Nombre de nota 0.025mm (0.001 in.) thick
CAS 7440-19-9
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈0.12g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula molecular Sm
Número MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Número UN UN3178
Sinónimo samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
Clave InChI KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sm]
Nombre IUPAC samario
Peso molecular (g/mol) 150.36
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
Porcentaje de pureza 99.9%