Learn More
Tocris Bioscience™ Salvinorin B
Código de producto. 18016012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18016012 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18016012 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5611/1
Activator of κ-opioid DREADD (KORD)
Salvinorin B is a potent and selective κ-opioid DREADD (KORD) activator (EC50 = 11.8 nM). Selective for KORD over endogenous κ opioid receptor and a range of other related targets. Exhibits no analgesic or ataxic effects in wild type mice. Induces neuronal hyperpolarization, and modifies locomotor activity and feeding behavior in KORD-expressing mouse models. Brain penetrant. Metabolite of salvinorin A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-2-(3-Furanyl)dodecahydro-9-hydroxy-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxo-2H-naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid methyl ester
CAS 92545-30-7
Cantidad 1 mg
Objetivo DREADD Activators
Fórmula molecular C21H26O7
Pureza 98%