Learn More
Salvinorina B 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309365 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309365 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16904950AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salvinorin B
CAS 92545-30-7
Nombres de analitos o componentes Salvinorin B
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H26 O7
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Salvinorin B
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26O7/c1-20-6-4-12-19(25)28-15(11-5-7-27-10-11)9-21(12,2)17(20)16(23)14(22)8-13(20)18(24)26-3/h5,7,10,12-15,17,22H,4,6,8-9H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15-,17-,20-,21-/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@@H]1C[C@H](O)C(=O)[C@H]2[C@@]1(C)CC[C@H]3C(=O)O[C@@H](C[C@]23C)c4cocc4
Nombre IUPAC (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-2-(furan-3-il)-9-hidroxi-6a,10b-dimetil-4,10-dioxo-2,4a,5,6,7,8,9,10a-octahidro-1H-benzo[f]isocromeno-7-carboxilato de metilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 390.43
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.1679 g/mol