Learn More
Salvinorina A, Lipomed
Código de producto. 30459244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30459244 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30459244 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMSLV1095100
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Salvinorina A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salvinorin A
CAS 83729-01-5
Nombres de analitos o componentes Salvinorin A
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H28 O8
Sinónimo 2 H-Naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid, 9-(acetyloxy)-2-(3-furanyl)dodecahydro-6 A,10 b-dimethyl-4,10-dioxo-, methyl ester, (2 S,4 aR,6 aR,7 R,9 S,10 AS,10 bR)-, 2 H-Naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid, 9-(acetyloxy)-2-(3-furanyl)dodecahydro-6 A,10 b-dimethyl-4,10-dioxo-, methyl ester, [2 S-(2α,4 Aα,6 Aβ,7β,9β,10 Aα,10 bβ)]-, (-)-Salvinorin A, Divinorin A, Salvinorin, Salvinorin A
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES COC(=O)[C@@H]1 C[C@H](OC(=O)C)C(=O)[C@H]2 [C@@]1(C)CC[C@H]3 C(=O)O[C@@H](C[C@]23 C)c4cocc4
Nombre IUPAC metil (2 S,4 aR,6 aR,7 R,9 S,10 AS,10 bR)-9-acetiloxi-2-(furan-3-il)-6 A,10 b-dimetil-4,10-dioxo-2,4 A,5,6,7,8,9,10 A-octahidro-1 H-benzo[f]isocromeno-7-carboxilato
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 432.46
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.1784 g/mol