Learn More
Salvigenina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Salvigenin |
| CAS | 19103-54-9 |
| Fórmula molecular | C18 H16 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-Hydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone, 5-Hydroxy-6,7,4'-trimethoxyflavone, 7-O-Methylpectolinarigenin, Psathyrotin, 5-Hydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16O6/c1-21-11-6-4-10(5-7-11)13-8-12(19)16-14(24-13)9-15(22-2)18(23-3)17(16)20/h4-9,20H,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)cc3O2 |
| Nombre IUPAC | 5-hidroxi-6,7-dimetoxi-2-(4-metoxifenil)cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 328.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.0947 |