Learn More
Ácido salvianólico F, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Salvianolic Acid F |
| CAS | 158732-59-3 |
| Fórmula molecular | C17 H14 O6 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (2E)-3-[2-[(1E)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-3,4-dihydroxyphenyl]-2-propenoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14O6/c18-13-6-2-10(9-15(13)20)1-5-12-11(4-8-16(21)22)3-7-14(19)17(12)23/h1-9,18-20,23H,(H,21,22)/b5-1+,8-4+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1\C=C\c2ccc(O)c(O)c2 |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-3-[2-[(E)-2-(3,4-dihidroxifenil)etenil]-3,4-dihidroxifenil]prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 314.289 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.079 |