Learn More
Salvianolic acid C, MedChemExpress
Descripción
Salvianolic acid C is a noncompetitive Cytochrome P4502C8 (CYP2C8) inhibitor and a moderate mixed inhibitor of Cytochrome P45022J2 (CYP2J2), with Kis of 4.82 μM and 5.75 μM for CYP2C8 and CYP2J2, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Salvianolic acid C |
| CAS | 115841-09-3 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H20O10 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (101.54 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=C(O)C=CC(C[C@H](C(O)=O)OC(/C=C/C2=CC=C(O)C3=C2C=C(C4=CC(O)=C(O)C=C4)O3)=O)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 492.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 492.43 |
| Mostrar más |