Learn More
Ácido Salianoólico B, TRC
Código de producto. 30137166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137166 25 mg 25 miligramos
30005122 5 mg 5 miligramos
30005558 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137166 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS10082025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121521-90-2
Fórmula molecular C36 H30 O16
Peso molecular (g/mol) 718.61
Sinónimo (2S,3S)-4-[(1E)-3-[(1R)-1-Carboxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethoxy]-3-oxo-1-propen-1-yl]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-7-hydroxy-3-benzofurancarboxylic acid 3-[(1R)-1-carboxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl] ester, [2S-[2α,3β(S*),4[E(S*)]]]-4-[3-[1-Carboxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethoxy]-3-oxo-1-propenyl]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-7-hydroxy-3-benzofurancarboxylic acid 3-[1-carboxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl] ester, Dan Shen Suan B, Danfensuan B, Lithospermate B, Lithospermic acid B, Salvianolic acid B, ZINC 49538628
Nombre IUPAC (2R)-2-[(E)-3-[(2S,3S)-3-[(1R)-1-carboxi-2-(3,4-dihidroxifenil)etoxi]carbonil-2-(3,4-dihidroxifenilo)-7-hidroxi-2,3-dihidro-1-benzofurano-4-il]prop-2-enoil]oxi-3-(3,4-dihidroxifenil)ácido propanoico
SMILES OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c3O[C@@H]([C@@H](C(=O)O[C@H](Cc4ccc(O)c(O)c4)C(=O)O)c23)c5ccc(O)c(O)c5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salvianolic acid B
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H30O16/c37-20-6-1-16(11-24(20)41)13-27(34(45)46)50-29(44)10-5-18-3-9-23(40)33-30(18)31(32(52-33)19-4-8-22(39)26(43)15-19)36(49)51-28(35(47)48)14-17-2-7-21(38)25(42)12-17/h1-12,15,27-28,31-32,37-43H,13-14H2,(H,45,46)(H,47,48)/b10-5+/t27-,28-,31+,32-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 718.1534
Porcentaje de pureza >95%