Learn More
Salvianolic acid A, MedChemExpress
Código de producto. 16461378
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461378 5 mg 5 miligramos
16443856 25 mg 25 miligramos
16438948 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16461378 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0318
MedChemExpress Salvianolic acid A could protect the blood brain barrier through matrix metallopeptidase 9 (MMP-9) inhibition and anti-inflammation.
Salvianolic acid A could protect the blood brain barrier through matrix metallopeptidase 9 (MMP-9) inhibition and anti-inflammation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salvianolic acid A
CAS 96574-01-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H22O10
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (168.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C=C/C(O[C@@H](C(O)=O)CC2=CC(O)=C(O)C=C2)=O)C(/C=C/C3=CC(O)=C(O)C=C3)=C1O
Peso molecular (g/mol) 494.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.45
Porcentaje de pureza 98.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation