Learn More
Salubrinal, TRC
Código de producto. 30426723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426723 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30426723 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS1005505MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salubrinal
CAS 405060-95-9
Fórmula molecular C21 H17 Cl3 N4 O S
Cantidad 5 mg
Sinónimo (2E)-3-phenyl-N-[2,2,2-trichloro-1-[[(8-quinolinylamino)thioxomethyl]amino]ethyl]-2-propenamide
Fórmula InChI InChI=1S/C21H17Cl3N4OS/c22-21(23,24)19(27-17(29)12-11-14-6-2-1-3-7-14)28-20(30)26-16-10-4-8-15-9-5-13-25-18(15)16/h1-13,19H,(H,27,29)(H2,26,28,30)/b12-11+
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(NC(=S)Nc1cccc2cccnc12)NC(=O)\C=C\c3ccccc3
Nombre IUPAC (E)-3-fenil-N-[2,2,2-tricloro-1-(quinolin-8-ilcarbamotioilamino)etil]prop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 479.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.0189