Learn More
R&D Systems™ Salubrinal
Descripción
Cell-permeable, selective inhibitor of cellular phosphatase complexes that dephosphorylate eukaryotic translation initiation factor 2 subunit α (eIF2α). Protects cells from endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis (EC50 ∽ 15 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Salubrinal |
| CAS | 405060-95-9 |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C21H17Cl3N4OS |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 479.81 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 479.804 |