Learn More
Saluamina, TRC
Código de producto. 30414500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30414500 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30414500 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS10050025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid
CAS 3086-91-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H7 Cl N2 O4 S
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2-Amino-4-chloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Imp. C (EP), 2-Amino-4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7ClN2O4S/c8-4-2-5(9)3(7(11)12)1-6(4)15(10,13)14/h1-2H,9H2,(H,11,12)(H2,10,13,14)
SMILES Nc1cc(Cl)c(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-4-cloro-5-sulfamoilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 250.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.9815
Porcentaje de pureza >95