Learn More
Cole-Parmer™ Ventanas de sal
Código de producto. 11765349 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Espectroscopía de IR
Grosor:
4 mm
Diámetro (métrico):
25mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Grosor Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11765349 Espectroscopía de IR 4 mm 25mm cada uno
1 options
Código de producto. 11765349 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 8300156
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.00€
    60.53€ / paquete de 1
    Ahorro 29.47€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Ventanas salinas Cole-Parmer, para uso con: Espectroscopía por infrarrojos, cantidad: 1 cada uno, estéril, grosor: 4mm
Especificaciones
Tipo Ventana de sal
Diámetro (métrico) 25mm
Para utilizar con (aplicación) Espectroscopía de IR
Cantidad 1 unidad
Grosor 4 mm