Learn More
MP Biomedicals™ Mezcla de sal USP XIV
Código de producto. 11495662 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 kg
10 kg
50 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11495662 2 kg
11405672 10 kg
11415672 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495662 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0290285002
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Mezcla mineral para dieta de roedores.
  • Carbonato de calcio 6,86%
  • Citrato de calcio 30,83%
  • Bifosfato de calcio monobásico 11,28%
  • Carbonato de manganeso 3,52%
  • Sulfato de magnesio.7H2O 3,83%
  • Cloruro de potasio 12,47%
  • Fosfato dipotásico 21,88%
  • Cloruro de sodio 7,71%
  • Sulfato de cobre.5H2O 0,00777%
  • Citrato férrico (16-17% Fe) 1,52815%
  • Sulfato de manganeso.H2O 0,02008%
  • Sulfato de aluminio y potasio 0,00923%
  • Yoduro de potasio 0,00405%
  • Fluoruro de sodio 0,05070%
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Para utilizar con (aplicación) Dieta de roedores
Cantidad 2 kg