Descripción
El hidrómetro de salmuera equivale al instrumento 618090000
- Cada hidrómetro se calibra en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005, y con acreditación A2LA con equipos cuya calibración es trazable a NIST.
- Envasados individualmente con una declaración de precisión en varios idiomas que indica la exactitud trazable a NIST.
- Temperatura de estandarización de 60° F/60° F
- 0/100 porcentaje por saturación
- Lastre metálico
- Serializados individualmente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Hidrómetro |
| Incrementos | 0,01 |
| Longitud (métrico) | 280 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de gravedad específica |