Learn More
Salsolidine, MedChemExpress
Código de producto. 16477796
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477796 100 mg 100 miligramos
16473736 25 mg 25 miligramos
16463947 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16477796 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY22385
MedChemExpress Salsolidine is a tetrahydroisoquinoline alkaloid, acts as a stereoselective competitive MAO A inhibitor.
Salsolidine is a tetrahydroisoquinoline alkaloid, acts as a stereoselective competitive MAO A inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salsolidine
CAS 5784-74-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H17NO2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (241.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1NCCC2=C1C=C(OC)C(OC)=C2
Peso molecular (g/mol) 207.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.27
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation