Learn More
(±)-Salsolidina (>90%), TRC
Código de producto. 30420285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Código de producto. Cantidad
30420285 50 mg
1 options
Código de producto. 30420285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS10000550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5784-74-7
Fórmula molecular C12H17NO2
Peso molecular (g/mol) 207.27
Sinónimo 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-methylisoquinoline, 1-Methyl-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 6,7-Dimethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, N-Norcarnegine
SMILES COc1cc2CCNC(C)c2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Salsolidine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO2/c1-8-10-7-12(15-3)11(14-2)6-9(10)4-5-13-8/h6-8,13H,4-5H2,1-3H3