Learn More
Salsalate, TRC
Código de producto. 17973315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17973315 100 mg 100 miligramos
17960925 50 mg 50 miligramos
17924425 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17973315 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS095700100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-94-3
Fórmula molecular C14 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 258.23
Sinónimo 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid, Carbasalate Calcium Imp. D (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. E (EP), Salicylsalicylic Acid
Nombre IUPAC ácido 2-(2-hidroxibenzoil)oxibenzoico
SMILES OC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid (Salicylsalicylic Acid)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O5/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(18)19-12-8-4-2-6-10(12)13(16)17/h1-8,15H,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0528
Porcentaje de pureza >95%