Learn More
Salsalate, MedChemExpress
Código de producto. 16418706
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16418706 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16418706 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1245
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Salsalate, a non-acetylated salicylate, is an effective antirheumatic drug that bypasses gastric absorption and also avoids cyclooxygenase inhibition. Salsalate has anti-inflammatory activity and reduces glucose levels, insulin resistance, and cytokine expression. Salsalate can be used in the research of type 2 diabetes.
Salsalate, a non-acetylated salicylate, is an effective antirheumatic drug that bypasses gastric absorption and also avoids cyclooxygenase inhibition. Salsalate has anti-inflammatory activity and reduces glucose levels, insulin resistance, and cytokine expression. Salsalate can be used in the research of type 2 diabetes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salsalate
CAS 552-94-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H10O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo Salicylsalicylic acid Disalicylic acid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (387.25 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC1=CC=CC=C1C(O)=O)C2=CC=CC=C2O
Peso molecular (g/mol) 258.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.23
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation