Learn More
Salmonella typhimurium Antibody (1E6cc) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Código de producto. 30171239
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
30171239 0.2 mL 0.20 ml
1 options
Código de producto. 30171239 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NB11016952JF585
Mouse Monoclonal Antibody
Salmonella typhimurium Monoclonal antibody specifically detects Salmonella typhimurium in Bacteria samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Salmonella typhimurium
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1E6cc
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen S. typhimurium;Salmonella LPS;Salmonellae
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with Lipopolysaccharides (LPS) of S. typhimurium.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1