Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Prueba de aglutinación de látex Salmonella
Código de producto. 17303191 Tienda Novacyt Group Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
3 frascos (2,5 ml, 0,5 ml y 5,0 ml)
Tamaño de la unidad:
50 tests
Código de producto. Formato Tamaño de la unidad
17303191 3 frascos (2,5 ml, 0,5 ml y 5,0 ml) 50 tests
1 options
Código de producto. 17303191 Proveedor Novacyt - Microgen Bioproducts N.º de proveedor F42
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Microgen Bioproducts Salmonella - Una prueba rápida de aglutinación de portaobjetos de látex para la identificación presunta de Salmonella en cultivos selectivos y/o de enriquecimiento o aislados tomados directamente de agentes selectivos. Identificación simple de microbios en un solo paso y confirmación de diversas bacterias patógenas.
  • Una prueba sensible y altamente específica para la identificación de Salmonella en muestras clínicas y alimentarias.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO13485 ISO9001
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Conjuntos de control Control positivo F42b: 0,5 ml
Marcado CE No
Clia Complexity Media-alta
Analitos detectables Antisueros polivalentes elevados contra una amplia gama de antígenos de Salmonella
Formato 3 frascos (2,5 ml, 0,5 ml y 5,0 ml)
Tipo de muestra Colonias bacterianas
Sensibilidad 0,993
Tipo Prueba de aglutinación
Para utilizar con (aplicación) Una prueba de aglutinación con portaobjetos de látex para la identificación confirmatoria de presuntas colonias de Salmonella a partir de placas de agar selectivas
Para utilizar con (equipo) Bucles bacteriológicos, pipetas Pasteur
Incluye 50 pruebas
Material Frasco de polietileno
N.º de reacciones 2 por prueba
Grupo de organismos Monera
Tipo de empaquetado Cartón con caja de viales de inserción
Cantidad 3 frascos (2,5 ml, 0,5 ml y 5,0 ml)
Tipo de reactivo Reactivo de látex de Salmonella F42a - 2,5 ml
Especie Antisuero de conejo
Especificidad 1
Clase de organismo diana Bacterias
Tiempo de prueba 4 minutos