Learn More
Salmeterol Xinafoate, TRC
Código de producto. 30010493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010493 50 mg 50 miligramos
30009101 25 mg 25 miligramos
17982155 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010493 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS09010050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94749-08-3
Fórmula molecular C25 H37 N O4 . C11 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 603.75
Sinónimo Salmeterol Xinafoate, (1RS)-1-[4-Hydroxy-3-(Hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol 1-hydroxynaphthalene-2-carboxylate, 2-Naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy-, compd. with 4-hydroxy-α1-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]-1,3-benzenedimethanol (1:1) (9CI, ACI), 1,3-Benzenedimethanol, 4-hydroxy-α1-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]-, (±)-, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxylate (salt) (ZCI), 1,3-Benzenedimethanol, 4-hydroxy-α1-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]-, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxylate (salt) (9CI), 2-Naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy-, compd. with (±)-4-hydroxy-α1-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]-1,3-benzenedimethanol (1:1) (ZCI), Arial, GR 33343G, GR 3343G, Salmetedur, Salmeterol hydroxynaphthoate, Serevent, Serevent Diskus, Siduomi, SN 408
Nombre IUPAC ácido2-(hidroximetil)-4-[1-hidroxi-2-[6-(4-fenilbutoxi)hexilamino]etil]fenol;1-hidroxinaftaleno-2-carboxílico
SMILES OCc1cc(ccc1O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc2ccccc2.OC(=O)c3ccc4ccccc4c3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salmeterol xinafoate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H37NO4.C11H8O3/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21;12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2;1-6,12H,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 603.3196