Learn More
Salmeterol xinafoate, MedChemExpress
Código de producto. 16493367
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493367 50 mg 50 miligramos
16487348 10 mg 10 miligramos
16457316 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16493367 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17453
MedChemExpress Salmeterol (GR 33343X) xinafoate is a potent and selective human β2 adrenoceptor agonist. Salmeterol shows potent stimulation of cAMP accumulation in CHO cells expressing human β2, β1 and β3 adrenoceptors with pEC50s of 9.6, 6.1, and 5.9, respectively.
Salmeterol (GR 33343X) xinafoate is a potent and selective human β2 adrenoceptor agonist. Salmeterol shows potent stimulation of cAMP accumulation in CHO cells expressing human β2, β1 and β3 adrenoceptors with pEC50s of 9.6, 6.1, and 5.9, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salmeterol xinafoate
CAS 94749-08-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H45NO7
Cantidad 50 mg
Sinónimo GR 33343X xinafoate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (82.82 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1O)O.OC3=C(CO)C=C(C(CNCCCCCCOCCCCC4=CC=CC=C4)O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 603.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 603.75
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation