Learn More
Xinafoato de salmeterol, LoGiCal
Product Code. 30458696
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Unit Size:
10 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30458696 10 mg 10 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30458696 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR0536.00
This item is not returnable. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Salmeterol xinafoate
CAS 94749-08-3
Nombres de analitos o componentes Salmeterol xinafoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H37 N O4 . C11 H8 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Salmeterol Xinafoate, (1RS)-1-[4-Hydroxy-3-(Hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol 1-hydroxynaphthalene-2-carboxylate, GR 33343G, GR 33343G
Fórmula InChI InChI=1S/C25H37NO4.C11H8O3/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21;12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2;1-6,12H,(H,13,14)
Tipo de solución Neat
SMILES OCc1cc(ccc1O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc2ccccc2.OC(=O)c3ccc4ccccc4c3O
Nombre IUPAC ácido2-(hidroximetil)-4-[1-hidroxi-2-[6-(4-fenilbutoxi)hexilamino]etil]fenol;1-hidroxinaftaleno-2-carboxílico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 603.75
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 603.3196 g/mol