Learn More
Xinafoato de salmeterol, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15909721 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
15909721 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15909721 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R141510MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Patrón analítico y material de referencia
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
  • Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
  • Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
  • Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
CAS 94749-08-3
Forma física Sólido
Industry Type AGONISTAS Y ANTAGONISTAS
Cantidad 10 mg
Grado Estándar analítico