Learn More
Thermo Scientific Chemicals Salmeterol xinafoato
Código de producto. 15793457 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15793457 100 mg 100 miligramos
15703467 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15793457 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462171000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94749-08-3
Fórmula molecular C36H45NO7
Peso molecular (g/mol) 603.76
Número MDL MFCD00897708
Clave InChI XTZNCVSCVHTPAI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo salmeterol xinafoate, salmetedur, arial, serevent diskus, asmerole, betamican, dilamax, inaspir, ultrabeta, beglan
PubChem CID 56801
Nombre IUPAC ácido2-(hidroximetil)-4-[1-hidroxi-2-[6-(4-fenilbutoxi)hexilamino]etil]fenol;1-hidroxinaftaleno-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1O.OCC1=CC(=CC=C1O)C(O)CNCCCCCCOCCCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salmeterol xinafoate
Punto de fusión 126.0°C to 128.0°C
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dmso, methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 603.75