Learn More
Salmeterol, MedChemExpress
Código de producto. 16492167
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492167 50 mg 50 miligramos
16486028 10 mg 10 miligramos
16426446 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16492167 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14302
MedChemExpress Salmeterol (GR33343X) is a potent and selective human β2 adrenoceptor agonist. Salmeterol shows potent stimulation of cAMP accumulation in CHO cells expressing human β2, β1 and β3 adrenoceptors with pEC50s of 9.6, 6.1, and 5.9, respectively.
Salmeterol (GR33343X) is a potent and selective human β2 adrenoceptor agonist. Salmeterol shows potent stimulation of cAMP accumulation in CHO cells expressing human β2, β1 and β3 adrenoceptors with pEC50s of 9.6, 6.1, and 5.9, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salmeterol
CAS 89365-50-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H37NO4
Cantidad 50 mg
Sinónimo GR33343X
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.63 mM)
SMILES OC1=CC=C(C(O)CNCCCCCCOCCCCC2=CC=CC=C2)C=C1CO
Peso molecular (g/mol) 415.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.57
Porcentaje de pureza 98.72%
Grado Research
Forma física Powder