Learn More
Salmeterol D3, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Salmeterol-d3 |
| CAS | 497063-94-2 |
| Fórmula molecular | C25 2H3 H34 N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H37NO4/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2/i20D2,25D |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)c1cc(ccc1O)C([2H])(O)CNCCCCCCOCCCCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-[1-deuterio-1-hidroxi-2-[6-(4-fenilbutoxi)hexilamino]etil]-2-[dideuterio(hidroxi)metil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 418.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 418.2911 g/mol |