Learn More
Salmeterol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318978 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318978 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16904900AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salmeterol
CAS 89365-50-4
Nombres de analitos o componentes Salmeterol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H37 N O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-Benzenedimethanol, 4-hydroxy-α1-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]-, 1,3-Benzenedimethanol, 4-hydroxy-α1-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]-, (±)-, GR 33343X, Salmeterol, GR 33343X
Fórmula InChI InChI=1S/C25H37NO4/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2
SMILES OCc1cc(ccc1O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(hidroximetil)-4-[1-hidroxi-2-[6-(4-fenilbutoxi)hexilamino]etil]fenol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 415.57
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.2723 g/mol