Learn More
Salirasib, MedChemExpress
Descripción
Salirasib is a Ras inhibitor that inhibits specifically both oncogenically activated Ras and growth factor receptor-mediated Ras activation, resulting in the inhibition of Ras-dependent tumor growth.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Salirasib |
| Forma física | Solid |
| CAS | 162520-00-5 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H30O2S |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | S-Farnesylthiosalicylic acid Farnesyl Thiosalicylic Acid FTS |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (139.45 mM) |
| Mostrar más |