Learn More
Salinomicina Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30007833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007833 250 mg 250 miligramos
18093020 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007833 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS088805250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55721-31-8
Fórmula molecular C42 H69 O11 . Na
Peso molecular (g/mol) 772.98
Sinónimo Salinomycin Sodium, Salinomycin, monosodium salt (9CI), 1,6,8-Trioxadispiro[4.1.5.3]pentadecane, salinomycin deriv., Kokcisan, Kokcisan 120G, Sacox, Salinomycin sodium, Salinomycin sodium salt, Salinopharm-premix, Sodium salinomycin, Synvertas plv. a.u.v., Salinomycin, sodium salt (1:1)
Nombre IUPAC sodio; (2R)-2-[(2R,5S,6R)-6-[(2S,3S,4S,6R)-6-[(3S,5S,7R,9S,10S,12R,15R)-3-[(2R,5R,6S)-5-etil-5-hidroxi-6-metiloxan-2-il]-15-hidroxi-3,10,12-trimetil-4,6,8-trioxadispiro[4.1.5^{7}.3^{5}]pentadec-13-en-9-yl]-3-hidroxi-4-metil-5-oxoctano-2-il]-5-metiloxan-2-il]butanoato
SMILES [Na+].CC[C@H]([C@H]1CC[C@H](C)[C@@H](O1)[C@@H](C)[C@H](O)[C@H](C)C(=O)[C@H](CC)[C@H]2O[C@@]3(O[C@@]4(CC[C@](C)(O4)[C@H]5CC[C@](O)(CC)[C@H](C)O5)[C@H](O)C=C3)[C@H](C)C[C@@H]2C)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salinomycin sodium salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C42H70O11.Na/c1-11-29(38(46)47)31-15-14-23(4)36(50-31)27(8)34(44)26(7)35(45)30(12-2)37-24(5)22-25(6)41(51-37)19-16-32(43)42(53-41)21-20-39(10,52-42)33-17-18-40(48,13-3)28(9)49-33;/h16,19,23-34,36-37,43-44,48H,11-15,17-18,20-22H2,1-10H3,(H,46,47);/q;+1/p-1/t23-,24-,25+,26-,27-,28-,29+,30-,31+,32+,33+,34+,36+,37-,39-,40+,41-,42-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 772.4738
Porcentaje de pureza >95%