Learn More
Salinomycin sodium salt, MedChemExpress
Descripción
Salinomycin sodium salt (Salinomycin sodium), an antibiotic potassium ionophore, is a potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling. Salinomycin sodium salt (Salinomycin sodium) acts on the Wnt/Fzd/LRP complex, blocks Wnt-induced LRP6 phosphorylation, and causes degradation of the LRP6 protein. Salinomycin sodium salt (Salinomycin sodium) shows selective activity against human cancer stem cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Salinomycin sodium salt |
| Forma física | Solid |
| CAS | 55721-31-8 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C42H69NaO11 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | Salinomycin sodium Sodium salinomycin |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (129.37 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Mostrar más |