Learn More
Salinomicina Sal Sódica (12% min.), TRC
Código de producto. 30132421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132421 10 g 10 g
30138213 1 g 1 g
30005097 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132421 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS08880010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55721-31-8
Fórmula molecular C42 H69 O11 . Na
Peso molecular (g/mol) 772.98
Sinónimo Salinomycin Sodium, Salinomycin, monosodium salt (9CI), 1,6,8-Trioxadispiro[4.1.5.3]pentadecane, salinomycin deriv., Kokcisan, Kokcisan 120G, Sacox, Salinomycin sodium, Salinomycin sodium salt, Salinopharm-premix, Sodium salinomycin, Synvertas plv. a.u.v., Salinomycin, sodium salt (1:1)
Nombre IUPAC sodio; (2R)-2-[(2R,5S,6R)-6-[(2S,3S,4S,6R)-6-[(3S,5S,7R,9S,10S,12R,15R)-3-[(2R,5R,6S)-5-etil-5-hidroxi-6-metiloxan-2-il]-15-hidroxi-3,10,12-trimetil-4,6,8-trioxadispiro[4.1.5^{7}.3^{5}]pentadec-13-en-9-yl]-3-hidroxi-4-metil-5-oxoctano-2-il]-5-metiloxan-2-il]butanoato
SMILES [Na+].CC[C@H]([C@H]1CC[C@H](C)[C@@H](O1)[C@@H](C)[C@H](O)[C@H](C)C(=O)[C@H](CC)[C@H]2O[C@@]3(O[C@@]4(CC[C@](C)(O4)[C@H]5CC[C@](O)(CC)[C@H](C)O5)[C@H](O)C=C3)[C@H](C)C[C@@H]2C)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salinomycin sodium salt
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C42H70O11.Na/c1-11-29(38(46)47)31-15-14-23(4)36(50-31)27(8)34(44)26(7)35(45)30(12-2)37-24(5)22-25(6)41(51-37)19-16-32(43)42(53-41)21-20-39(10,52-42)33-17-18-40(48,13-3)28(9)49-33;/h16,19,23-34,36-37,43-44,48H,11-15,17-18,20-22H2,1-10H3,(H,46,47);/q;+1/p-1/t23-,24-,25+,26-,27-,28-,29+,30-,31+,32+,33+,34+,36+,37-,39-,40+,41-,42-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 772.4738