Learn More
Salinomycin, MedChemExpress
Descripción
Salinomycin (Procoxacin), a polyether potassium ionophore antibiotic, selectively inhibits the growth of gram-positive bacteria. Salinomycin is a potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling, blocks Wnt-induced LRP6 phosphorylation. Salinomycin (Procoxacin) shows selective activity against human cancer stem cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Salinomycin |
| Forma física | Solid |
| CAS | 53003-10-4 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C42H70O11 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | Procoxacin |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 36.7 mg/mL (48.87 mM) |
| Mostrar más |