Learn More
Solución de citrato de sodio salino (SSC), solución 20X (biología molecular), Fisher BioReagents
Código de producto. 10183433
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1L
4 l
20 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
20 LT
4 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10183433 4 l 4 LT
10785104 20 l 20 LT
10418353 1L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10183433 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP13254
Solicitar formato a granel o personalizado
El citrato de sodio salino (SSC) se utiliza como tampón en los protocolos de transferencia de Southern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citrato de sodio salino
Concentración De 2,9 a 3,1 M
pH 7
Forma física Líquido
Cantidad 4 l
ADNasa Sin ADNasa
Grado Biología molecular