Learn More
Salinazida, LoGiCal
Código de producto. 30464183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464183 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464183 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1962.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salinazid
CAS 495-84-1
Nombres de analitos o componentes Salinazid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H11 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Pyridinecarboxylic acid, 2-[(2-hydroxyphenyl)methylene]hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid, [(2-hydroxyphenyl)methylene]hydrazide (9CI), Isonicotinic acid, salicylidenehydrazide (6CI,7CI,8CI), Hydrazine, 1-isonicotinoyl-2-salicylidene- (6CI), (2-Hydroxybenzylidene)pyridine-4-carbohydrazide, 1-Isonicotinoyl-2-salicylidenehydrazine, INSH, N-Isonicotinamidosalicylaldimine, N-Isonicotinoyl-N'-(salicylidene)hydrazine, NSC 33760, Neobicina Salicilica, Nilazid, Nupasal, Nupasal 213, Phthisosan, SAH, SIH, Salicylaldehyde 4-pyridinecarboxylic acid hydrazone, Salicylaldehyde isonicotinoylhydrazine, Salicylaldehyde isonicotinoylhydrazone, Salicylidene isonicotinoylhydrazone, Salinazid, Salizid, Salizide, o-Hydroxybenzal isonicotinylhydrazone, o-Hydroxybenzaldehyde isonicotinoylhydrazone, o-Oxyberon
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11N3O2/c17-12-4-2-1-3-11(12)9-15-16-13(18)10-5-7-14-8-6-10/h1-9,17H,(H,16,18)
Tipo de solución Neat
SMILES Oc1ccccc1C=NNC(=O)c2ccncc2
Nombre IUPAC N-[(2-hidroxifenil)metilideneamino]piridina-4-carboxamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 241.25
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.0851 g/mol