Learn More
Salidroside, TRC
Código de producto. 30011484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011484 50 mg 50 miligramos
30003565 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011484 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS08860050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10338-51-9
Fórmula molecular C14 H20 O7
Peso molecular (g/mol) 300.3
Sinónimo Salidroside, Sallidroside, Tyrosol alpha-(beta-D-glucopyranoside), Rhodioloside, Rhodosin, 4-Hydroxy-phenyl-2-ethyl-beta-D-glucopyranoside, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl-beta-D-glucopyranoside, p-Hydroxyphenethyl Glucopyranoside, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl beta-D-Glucopyranoside, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl-β-D-glucopyranoside, 4-Hydroxy-phenyl-2-ethyl-β-D-glucopyranoside, Tyrosol α-(β-D-Glucopyranoside)
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[2-(4-hidroxifenil)etoxi]oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OCCc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salidroside
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20O7/c15-7-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-6-5-8-1-3-9(16)4-2-8/h1-4,10-19H,5-7H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1209